Drukuj
Bufory, CAPS, roztwory 0,5 M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J62446.AK J62446.AP J60569.AK J60569.AP J63138.AK J63138.AP J63749.AK
J62446.AKEA 662 PLN
J62446.AK J62446.AP J60569.AK J60569.AP J63138.AK J63138.AP J63749.AK
Bufory, CAPS, roztwory 0,5 M
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 1135-40-6
MDL No.: MFCD00003837