Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 20X), z 2% Tween 20
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60497.K2 J60497.K3
J60497.K2EA 1030 PLN
J60497.K2 J60497.K3
Sól fizjologiczna buforowana TRIS (TBS, 20X), z 2% Tween 20
Bufory Bufory do elektroforezy Bufory do przemywania
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00678198