Drukuj
Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 4,4
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60467.AP J60467.K2
J60467.APEA 521 PLN
J60467.AP J60467.K2
Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 4,4
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527