Hexamethonium bromide ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
N1,N1,N1,N6,N6,N6-hexamethylhexane-1,6-diaminium bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium Bromide), Hexamethylenebis(trimethylammonium Bromide)
Purity: 98+%
CAS No.: 55-97-0
Molecular Formula: C12H30Br2N2
Formula Weight: 362.19
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 282-285° dec.
Beilstein Reference: 3715749
MDL No.: MFCD00011787
Applications: Nicotinic acetyl choline receptor antagonist
Formuła:
C₁₂H₃₀Br₂N₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011787 Numer CAS: 55-97-0 Numer WE (dawny EINECS): 200-249-7 Klasyfikacja Merck : 14,4688 |