Drukuj
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS, 10X), bez potasu
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60465.AP J60465.K2
J60465.APEA 564 PLN
J60465.AP J60465.K2
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS, 10X), bez potasu
Bufory Bufory biologiczne
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131855