Chlorogenic acid
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 327-97-9
Molecular Formula: C16H18O9
Formula Weight: 354.31
Physical Form: Powder
Appearance: White/pale yellow/beige
Melting Point: 210° dec.
Solubility: Soluble in ethanol, DMSO, or DMF
MDL No.: MFCD00003862
Applications: An analog of caffeic acid
Formuła:
C₁₆H₁₈O₉ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003862 Numer CAS: 327-97-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-325-6 Klasyfikacja Merck : 14,2142 |