Drukuj
Formaldehyd 4% PBS Stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
Stabilizacja: MeOH
J60401.AK J60401.AP
J60401.AKEA 536 PLN
J60401.AK J60401.AP
Formaldehyd 4% PBS Stabilised
Formaldehyd
Storage Temperature: 2°C to 8°C Appearance: Colourless
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Klasyfikacja Merck : 13,04259