Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,4
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60380.AP
J60380.K2
J60380.APEA
563
PLN
J60380.AP
J60380.K2
Fosforan, 0,2 M roztwór buforowy, pH 7,4
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527