Drukuj
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98% for molecular biology
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: TCEP HCl
J60316.06 J60316.09 J60316.3S
J60316.06EA 1410 PLN
J60316.06 J60316.09 J60316.3S
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride) 98% for molecular biology
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Applications: For reducing disulfide bonds in peptides and proteins.
Formuła: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286.65 g/mol
Temp. topnienia: 177…178 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00145469
Numer CAS: 51805-45-9
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 14,9085