Sodu fluorek 200 mM aqueous solution
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Fluorek sodu
J60251.AE
J60251.AK
J60251.AEEA
482
PLN
J60251.AE
J60251.AK
Sodu fluorek 200 mM aqueous solution
Sodu fluorek
CAS No.: 7681-49-4
Molecular Formula: FNa
Formula Weight: 41.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003524
Formuła:
NaF MW: 41.99 g/mol Temp. Wrzenia: 1700 Temp. topnienia: 993 Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00003524 Numer CAS: 7681-49-4 Klasyfikacja Merck : 13,08691 |