Lactulose 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60160.14
J60160.18
J60160.22
J60160.14EA
1290
PLN
J60160.14
J60160.18
J60160.22
Lactulose 99%
Lactulose
Purity: 99%
CAS No.: 4618-18-2
Molecular Formula: C12H22O11
Formula Weight: 324.30
Physical Form: Powder
Density: 1.32
Appearance: White
Melting Point: 169°
Beilstein Reference: 93773
MDL No.: MFCD00151469
Applications: A synthetic sugar
Formuła:
C₁₂H₂₂O₁₁ Temp. topnienia: 169 °C Gęstość: 1,32 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151469 Numer CAS: 4618-18-2 Numer WE (dawny EINECS): 225-027-7 Klasyfikacja Merck : 14,5346 |