Glicyna, 0,2 M roztwór buforowy, pH 3,5
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60154.AK
J60154.AP
J60154.AKEA
521
PLN
J60154.AK
J60154.AP
Glicyna, 0,2 M roztwór buforowy, pH 3,5
Bufory
Bufory biologiczne
CAS No.: 56-40-6
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00008131