Drukuj
BIS-TRIS, 0,2 M roztwory buforowe
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60127.AE J60127.AK J62209.AE J62209.AK J62686.AE J62686.AK J63346.AE J63346.AK
J60127.AEEA 627 PLN
J60127.AE J60127.AK J62209.AE J62209.AK J62686.AE J62686.AK J63346.AE J63346.AK
BIS-TRIS, 0,2 M roztwory buforowe
Bufory Bufory biologiczne
CAS No.: 6976-37-0
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00002853