Magnesium acetate 1 M roztwór wodny
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60041.AD
J60041.AE
J60041.ADEA
422
PLN
J60041.AD
J60041.AE
Magnesium acetate 1 M roztwór wodny
Magnesium acetate
CAS No.: 142-72-3
Molecular Formula: C4H6MgO4
Formula Weight: 142.39
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003539
Formuła:
(H₃CCOO)₂Mg Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003539 Numer CAS: 142-72-3 |