Thiamine nitrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
J60014.09
J60014.14
J60014.09EA
343
PLN
J60014.09
J60014.14
Thiamine nitrate
Thiamine nitrate
CAS No.: 532-43-4
Molecular Formula: C12H17N5O4S
Formula Weight: 327.36
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 190°
MDL No.: MFCD00036330
Formuła:
C₁₂H₁₇N₅O₄S Temp. topnienia: 190 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00036330 Numer CAS: 532-43-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-537-4 Klasyfikacja Merck : 14,9295 |