4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-{4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]phenyl}-1,3,2-dioxaborolane, 4,4'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,1'-biphenyl
H51956.03
H51956.06
H51956.03EA
466
PLN
H51956.03
H51956.06
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol) ester 95%
4,4'-Biphenyldiboronic acid bis(pinacol)ester
Purity: 95%
CAS No.: 207611-87-8
Molecular Formula: C24H32B2O4
Formula Weight: 406.14
MDL No.: MFCD08669545
Formuła:
C₂₄H₃₂B₂O₄ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08669545 Numer CAS: 207611-87-8 |