Drukuj
Propanephosphonic acid cyclic anhydride ≥50% (w/w) in acetonitrile
Dostawca: Thermo Scientific
Niebezpieczeństwo
H66967.18EA 462 PLN
H66967.18 H66967.30
Propanephosphonic acid cyclic anhydride ≥50% (w/w) in acetonitrile
Propanephosphonic acid cyclic anhydride
Formuła: C₉H₂₁O₆P₃
MW: 318,19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer WE (dawny EINECS): 422-210-5
Jednostka: 2924
ADR: 3,II