Benzyl viologen dichloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1,1'-Dibenzyl-[4,4'-bipyridine]-1,1'-diium chloride, 1,1'-Dibenzyl-4,4'-bipyridinium dichloride
H66836.03
H66836.06
H66836.03EA
798
PLN
H66836.03
H66836.06
Benzyl viologen dichloride 97%
Benzyl viologen dichloride
Purity: 97%
CAS No.: 1102-19-8
Molecular Formula: C24H22Cl2N2
Formula Weight: 409.35
Physical Form: Solid
Appearance: White to off-white
Melting Point: 260° dec.
Beilstein Reference: 3811585
MDL No.: MFCD00011991
Formuła:
C₂₄H₂₂Cl₂N₂ MW: 409.35 g/mol Temp. topnienia: 260 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011991 Numer CAS: 1102-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 214-158-5 |