1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H66108.MD
H66108.03
H66108.MDEA
1170
PLN
H66108.MD
H66108.03
1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene 97%
1,3,5-Tris(chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 3849-01-2
Molecular Formula: C12H15Cl3
Formula Weight: 265.60
Physical Form: Powder
Appearance: White
Beilstein Reference: 2369523
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00229016
Formuła:
C₁₂H₁₅Cl₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00229016 Numer CAS: 3849-01-2 ADR: 8,II |