2-Bromo-3-nitro-6-picoline 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64982.06
H64982.14
H64982.06EA
1460
PLN
H64982.06
H64982.14
2-Bromo-3-nitro-6-picoline 98%
2-Bromo-3-nitro-6-picoline
Purity: 98%
CAS No.: 374633-31-5
Molecular Formula: C6H5BrN2O2
Formula Weight: 217.02
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 138200
MDL No.: MFCD03095212
Formuła:
C₆H₅BrN₂O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03095212 Numer CAS: 374633-31-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |