2-Amino-5-chlorophenol 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Chloro-2-hydroxyaniline
H64978.14
H64978.22
H64978.14EA
684
PLN
H64978.14
H64978.22
2-Amino-5-chlorophenol 97+%
2-Amino-5-chlorophenol
Purity: 97+%
CAS No.: 28443-50-7
Molecular Formula: C6H6ClNO
Formula Weight: 143.57
Physical Form: Powder
Appearance: Brown
Melting Point: 145-153°
Beilstein Reference: 386421
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD02093863
Formuła:
C₆H₆ClNO Temp. topnienia: 145…153 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD02093863 Numer CAS: 28443-50-7 Numer WE (dawny EINECS): 249-020-3 ADR: 6.1,III |