Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64975.06
H64975.14
H64975.06EA
409
PLN
H64975.06
H64975.14
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride 98%
Pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 86070-82-8
Molecular Formula: C4H9NO.HCl
Formula Weight: 123.58
Physical Form: Solid
Beilstein Reference: 7029051
MDL No.: MFCD03001754
Formuła:
C4H10ClNO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03001754 Numer CAS: 86070-82-8 |