Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
H64962.06
H64962.14
H64962.06EA
1650
PLN
H64962.06
H64962.14
Ethyl 1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate 97%
Ethyl-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5747-92-2
Molecular Formula: C14H19NO2
Formula Weight: 233.31
Physical Form: Liquid
Appearance: Pale yellow
Beilstein Reference: 398388
MDL No.: MFCD04039852
Formuła:
C₁₄H₁₉NO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04039852 Numer CAS: 5747-92-2 |