Drukuj
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Methyl-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
H64924.06 H64924.14
H64924.06EA 399 PLN
H64924.06 H64924.14
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride 98%
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Purity: 98% CAS No.: 89976-12-5 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Physical Form: Solid Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Off-white Beilstein Reference: 2506013 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD01631684
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631684
Numer CAS: 89976-12-5
ADR: 6.1 III