2-(4-Bromophenyl)propan-2-ol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Purity: 98%
CAS No.: 2077-19-2
Molecular Formula: C9H11BrO
Formula Weight: 215.09
Physical Form: Solid
Density: 1.356
Refractive Index: 1.5520
Appearance: White
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 75-85° /0.1mm
Beilstein Reference: 1935066
MDL No.: MFCD11870096
Formuła:
C₉H₁₁BrO Temp. Wrzenia: 75…85 °C (0,1 mmHg) Temp. topnienia: 40…45 °C Gęstość: 1,356 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD11870096 Numer CAS: 2077-19-2 |