2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64884.06
H64884.14
H64884.22
H64884.06EA
410
PLN
H64884.06
H64884.14
H64884.22
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde 95%
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 2973-80-0
Molecular Formula: C7H5BrO2
Formula Weight: 201.02
Physical Form: Solid
Melting Point: 130-135°
Beilstein Reference: 2079921
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD03033065
Formuła:
C₇H₅BrO₂ Temp. topnienia: 130…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03033065 Numer CAS: 2973-80-0 ADR: 9,III |