Kwas 4-nitroantranilowy 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64831.14
H64831.22
H64831.14EA
461
PLN
H64831.14
H64831.22
Kwas 4-nitroantranilowy 97+%
Purity: 97+%
CAS No.: 619-17-0
Molecular Formula: C7H6N2O4
Formula Weight: 182.13
Physical Form: Solid
Melting Point: 257° lit.
Beilstein Reference: 785071
MDL No.: MFCD00007262
Formuła:
C₇H₆N₂O₄ Temp. topnienia: 257 °C (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007262 Numer CAS: 619-17-0 Numer WE (dawny EINECS): 210-583-5 |