8-Bromo-1-octene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 2695-48-9
Molecular Formula: C8H15Br
Formula Weight: 191.11
Flash Point: 78°(172°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.139
Refractive Index: 1.4670
Appearance: Pale yelllow
Boiling Point: 92°/24mm
Beilstein Reference: 2234481
MDL No.: MFCD00000275
Formuła:
C₈H₁₅Br Temp. Wrzenia: 92 °C (24 mmHg) Gęstość: 1,139 Temp. Zapłonu: 78 °C (172 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000275 Numer CAS: 2695-48-9 Numer WE (dawny EINECS): 220-268-4 |