1-bromo-4-iodonaphthalene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-Bromo-4-iodonaphthalene
H64825.03
H64825.06
H64825.03EA
590
PLN
H64825.03
H64825.06
1-bromo-4-iodonaphthalene 98%
1-bromo-4-iodonaphthalene
Purity: 98%
CAS No.: 63279-58-3
Molecular Formula: C10H6BrI
Formula Weight: 332.97
Physical Form: Solid
Sensitivity: Light Sensitive
Melting Point: 84-89°
Beilstein Reference: 2044950
MDL No.: MFCD01166242
Formuła:
C₁₀H₆BrI Temp. topnienia: 84…89 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01166242 Numer CAS: 63279-58-3 |