1-Bromo-5-fluoropentane 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64806.03
H64806.06
H64806.03EA
792
PLN
H64806.03
H64806.06
1-Bromo-5-fluoropentane 99%
1-Bromo-5-fluoropentane
Purity: 99%
CAS No.: 407-97-6
Molecular Formula: C5H10BrF
Formula Weight: 169.04
Physical Form: Liquid
Density: 1.360
Refractive Index: 1.4406
Appearance: Colourless
Boiling Point: 162°
Beilstein Reference: 1697258
MDL No.: MFCD01709395
Formuła:
C₅H₁₀BrF Temp. Wrzenia: 162 °C Gęstość: 1,360 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01709395 Numer CAS: 407-97-6 |