Methyl-2-chloronicotinate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 40134-18-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point:
Formuła:
C₇H₆ClNO₂ Temp. Wrzenia: 150 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,314 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01318629 Numer CAS: 40134-18-7 Numer WE (dawny EINECS): 254-805-9 |