Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,5-Pyrazinedicarboxylic acid
H64795.03
H64795.06
H64795.03EA
679
PLN
H64795.03
H64795.06
Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid 95%
Pyrazine-2,5-dicarboxylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 122-05-4
Molecular Formula: C6H4N2O4
Formula Weight: 168.11
Physical Form: Solid
Melting Point: 255-260° lit.
Beilstein Reference: 139985
MDL No.: MFCD01630902
Formuła:
C₆H₄N₂O₄ Temp. topnienia: 255…260 °C (lit.) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01630902 Numer CAS: 122-05-4 |