9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64794.03
H64794.06
H64794.03EA
555
PLN
H64794.03
H64794.06
9-Bromo-10-phenylanthracene 98%
9-Bromo-10-phenylanthracene
Purity: 98%
CAS No.: 23674-20-6
Molecular Formula: C20H13Br
Formula Weight: 333.23
Physical Form: Powder
Appearance: Pale yellow
Melting Point: 154-158°
Beilstein Reference: 2277064
MDL No.: MFCD00230983
Formuła:
C₂₀H₁₃Br Temp. topnienia: 154…158 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00230983 Numer CAS: 23674-20-6 |