9-Bromo-1-nonene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 97%
CAS No.: 89359-54-6
Molecular Formula: C9H17Br
Formula Weight: 205.14
Physical Form: Liquid
Refractive Index: 1.4675
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 100-101°/15mm
Beilstein Reference: 1746338
MDL No.: MFCD09037826
Formuła:
C₉H₁₇Br Temp. Wrzenia: 100…101 °C (15 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09037826 Numer CAS: 89359-54-6 |