5-Bromo-2-chloronikotynian metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
H64791.14
H64791.22
H64791.14EA
858
PLN
H64791.14
H64791.22
5-Bromo-2-chloronikotynian metylu 98%
5-Bromo-2-chloronikotynian metylu
Purity: 98%
CAS No.: 78686-79-0
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Flash Point:
Formuła:
C₇H₅BrClNO₂ MW: 250.48 g/mol Temp. topnienia: 48…53 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03844848 Numer CAS: 78686-79-0 |