Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64788.03
H64788.06
H64788.03EA
858
PLN
H64788.03
H64788.06
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 51940-64-8
Molecular Formula: C7H6Cl2N2O2
Formula Weight: 221.04
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 36-37°
Beilstein Reference: 152173
MDL No.: MFCD09910281
Formuła:
C₇H₆Cl₂N₂O₂ Temp. topnienia: 36…37 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD09910281 Numer CAS: 51940-64-8 Numer WE (dawny EINECS): 257-531-8 |