3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64787.03
H64787.06
H64787.03EA
595
PLN
H64787.03
H64787.06
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde 97+%
3-Bromo-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 97+%
CAS No.: 355134-13-3
Molecular Formula: C7H4BrNO3
Formula Weight: 230.02
Physical Form: Powder
Appearance: Pale brown
Melting Point: 101-106°
Beilstein Reference: 3253229
MDL No.: MFCD00100097
Formuła:
C₇H₄BrNO₃ MW: 230.02 g/mol Temp. topnienia: 101…106 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00100097 Numer CAS: 355134-13-3 |