Drukuj
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H64782.06 H64782.14 H64782.22
H64782.06EA 385 PLN
H64782.06 H64782.14 H64782.22
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Purity: 95% CAS No.: 2339-78-8 Molecular Formula: C6H2Cl2FNO2 Formula Weight: 209.99 Flash Point: 113°(235°F) Physical Form: Low melting solid Density: 1.596 Refractive Index: 1.5750 Appearance: Pale yellow Melting Point: 17° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 3269124 MDL No.: MFCD00075330
Formuła: C₆H₂Cl₂FNO₂
Temp. Wrzenia: 247 °C
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1,596
Temp. Zapłonu: >113 °C (235 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075330
Numer CAS: 2339-78-8