2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Chloromethyl)-1,3-benzothiazole
H64781.03
H64781.06
H64781.03EA
1090
PLN
H64781.03
H64781.06
2-(Chloromethyl)benzothiazole 95%
2-(Chloromethyl)benzothiazole
Purity: 95%
CAS No.: 37859-43-1
Molecular Formula: C8H6ClNS
Formula Weight: 183.65
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Physical Form: Solid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 34°
Boiling Point: 88-99°/0.3mm
Beilstein Reference: 120805
MDL No.: MFCD05664944
Formuła:
C₈H₆CINS Temp. Wrzenia: 88…99 °C (0,3 mmHg) Temp. topnienia: 34 °C |
Numer MDL:
MFCD05664944 Numer CAS: 37859-43-1 |