(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl beta-cyclodextrin chloride hydrate, Quaternary ammonium beta-cylodextrin, QA-beta-CD
H27604.MD
H27604.03
H27604.MDEA
621
PLN
H27604.MD
H27604.03
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
(2-Hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl β-cyclodextrin chloride hydrate
Melting Point: ca 280° dec.
MDL No.: MFCD00078139
Temp. topnienia:
∼ 280 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00078139 Numer WE (dawny EINECS): 231-493-2 |