3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64774.06
H64774.14
H64774.06EA
607
PLN
H64774.06
H64774.14
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid 98%
3-Oxocyclobutanecarboxylic acid
Purity: 98%
CAS No.: 23761-23-1
Molecular Formula: C5H6O3
Formula Weight: 114.10
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Melting Point: 69-70°
Beilstein Reference: 2078401
MDL No.: MFCD00100900
Formuła:
C5H6O3 Temp. topnienia: 69…70 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00100900 Numer CAS: 23761-23-1 |