5-Bromo-6-chloronikotynian metylu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H64754.06
H64754.14
H64754.06EA
751
PLN
H64754.06
H64754.14
5-Bromo-6-chloronikotynian metylu 98%
5-Bromo-6-chloronikotynian metylu
Purity: 98%
CAS No.: 78686-77-8
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Solid
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 4403950
MDL No.: MFCD03844855
Formuła:
C₇H₅BrClNO₂ Temp. topnienia: 76…79 °C |
Numer MDL:
MFCD03844855 Numer CAS: 78686-77-8 |