Drukuj
Dietylofosforan 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
H27400.18 H27400.06
H27400.18EA 3390 PLN
H27400.18 H27400.06
Dietylofosforan 1-etylo-3-metyloimidazoliowy ≥98%
Dietylofosforan 1-etylo-3-metyloimidazoliowy
Formuła: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Temp. topnienia: 19…21 °C
Gęstość: 1,157
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09953486
Numer CAS: 848641-69-0
ADR: 8,II