3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64748.03
H64748.06
H64748.03EA
693
PLN
H64748.03
H64748.06
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1031929-01-7
Molecular Formula: C6H2BrF4N
Formula Weight: 243.99
Flash Point: 30°(86°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.774
Refractive Index: 1.4600
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD08061304
Formuła:
C₆H₂BrF₄N MW: 243.987 g/mol Gęstość: 1.774 Temp. Zapłonu: 30 °C (86 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08061304 Numer CAS: 1031929-01-7 ADR: 3 III |