6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-Chloro-3-fluoropyridine-6-carboxylic acid
H64734.03
H64734.06
H64734.03EA
438
PLN
H64734.03
H64734.06
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid 98%
6-Chloro-5-fluoropicolinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 860296-24-8
Molecular Formula: C6H3ClFNO2
Formula Weight: 175.54
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white
Beilstein Reference: 10063182
MDL No.: MFCD13185819
Formuła:
C₆H₃ClFNO₂ MW: 175.543 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD13185819 Numer CAS: 860296-24-8 |