Methyl-4-chloroacetoacetate 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Methyl 4-chloro-3-oxobutanoate
H64709.14
H64709.22
H64709.14EA
473
PLN
H64709.14
H64709.22
Methyl-4-chloroacetoacetate 97+%
Methyl-4-chloroacetoacetate
Purity: 97+%
CAS No.: 32807-28-6
Molecular Formula: C5H7ClO3
Formula Weight: 150.56
Flash Point: 102°(216°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.305
Refractive Index: 1.4560
Appearance: Colourless
Boiling Point: 85°/4mm
Beilstein Reference: 1759939
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00000938
Formuła:
C₅H₇ClO₃ MW: 150.56 g/mol Temp. Wrzenia: 85 °C (4 mmHg) Gęstość: 1.305 Temp. Zapłonu: 102 °C (216 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000938 Numer CAS: 32807-28-6 Numer WE (dawny EINECS): 251-230-5 ADR: 8 III |