tert-Butyl hydrogen succinate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Succinic acid mono-tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxy)-4-oxobutanoic acid, tert-Butyl Hydrogen Succinate, Mono-tert-butyl Succinate
H64706.03
H64706.06
H64706.03EA
335
PLN
H64706.03
H64706.06
tert-Butyl hydrogen succinate 97%
tert-Butyl hydrogen succinate
Purity: 97%
CAS No.: 15026-17-2
Molecular Formula: C8H14O4
Formula Weight: 174.20
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₄O₄ MW: 174.196 g/mol Temp. topnienia: 51…54 °C (lit.) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00273441 Numer CAS: 15026-17-2 |