3-Fluoro-2-methylpyridine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
H64705.03
H64705.06
H64705.03EA
874
PLN
H64705.03
H64705.06
3-Fluoro-2-methylpyridine 98%
3-Fluoro-2-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 15931-15-4
Molecular Formula: C6H6FN
Formula Weight: 111.12
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless to pale yellow
Beilstein Reference: 6497832
MDL No.: MFCD08705710
Formuła:
C₆H₆FN Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD08705710 Numer CAS: 15931-15-4 |