2,2,2,3'-Tetrafluoroacetophenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 708-64-5
Molecular Formula: C8H4F4O
Formula Weight: 192.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 17°(63°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.372
Refractive Index: 1.4440
Appearance: Colourless to pale yellow
Boiling Point: 79°/50mm
Beilstein Reference: 1872788
UN No.: UN1224
MDL No.: MFCD00039236
Formuła:
C₈H₄F₄O Temp. Wrzenia: 79 °C (50 mmHg) Gęstość: 1,372 Temp. Zapłonu: 17 °C (63 °F) |
Numer MDL:
MFCD00039236 Numer CAS: 708-64-5 Numer WE (dawny EINECS): 211-903-6 ADR: 3,II |