2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Chloro-3-nitropyridin-2-amine
H64678.03
H64678.06
H64678.03EA
776
PLN
H64678.03
H64678.06
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine 95%
2-Amino-4-chloro-3-nitropyridine
Purity: 95%
CAS No.: 6980-08-1
Molecular Formula: C5H4ClN3O2
Formula Weight: 173.56
Beilstein Reference: 391939
MDL No.: MFCD04116097
Formuła:
C₅H₄ClN₃O₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD04116097 Numer CAS: 6980-08-1 |